Tisk…
cis-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (Z)-3-Hexene
52985-1ML 52985-5ML
SIAL52985-1MLEA 1620 CZK
SIAL52985-1ML SIAL52985-5ML
cis-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
cis-3-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
MDL Number: MFCD00085300
CAS číslo: 7642-09-3