Tisk…
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
497274-25G 497274-5G
SIAL497274-25GEA 11220 CZK
SIAL497274-25G SIAL497274-5G
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) thiocyanate
Vzorec: C₂CoN₂S₂
Hustota: 1,955 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00010937
CAS číslo: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8