Tisk…
2,4-Hexadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexa-2,4-diene
M-Clarity™ quality level = MQ100
479861-10G 479861-1G 479861-5G
SIAL479861-10GEA 9580 CZK
SIAL479861-10G SIAL479861-1G SIAL479861-5G
2,4-Hexadiene, Sigma-Aldrich®
2,4-Hexadiene
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,7156 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009297
CAS číslo: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3,II