Tisk…
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
403482-1G 403482-5G
SIAL403482-1GEA 1910 CZK
SIAL403482-1G SIAL403482-5G
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂Si
MDL Number: MFCD00190216
CAS číslo: 5683-31-8