Tisk…
3-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Propynylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
376841-1G 376841-5G
SIAL376841-1GEA 2830 CZK
SIAL376841-1G SIAL376841-5G
3-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propyne
Vzorec: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
MDL Number: MFCD00134431
CAS číslo: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III