1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
370533-25G
370533-5G
SIAL370533-25GEA
6720
CZK
SIAL370533-25G
SIAL370533-5G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Vzorec:
C₈H₅F₁₃O MW: 364,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042143 CAS číslo: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |