Tisk…
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
370533-25G 370533-5G
SIAL370533-25GEA 6980 CZK
SIAL370533-25G SIAL370533-5G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Vzorec: C₈H₅F₁₃O
MDL Number: MFCD00042143
CAS číslo: 647-42-7
EINECS: 211-477-1