Perfluoro-tert-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Perfluoro-t-butanol, Nonafluoro-tert-butyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
331023-1G
331023-5G
SIAL331023-1GEA
2540
CZK
SIAL331023-1G
SIAL331023-5G
Perfluoro-tert-butanol, Sigma-Aldrich®
Perfluoro-tert-butanol
Vzorec:
C₄HF₉O MW: 236,04 g/mol Bod varu: 84 °C (1013 hPa) Bod tání: –17 °C Hustota: 1,693 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042092 CAS číslo: 2378-02-1 EINECS: 219-157-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |