Tisk…
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
329452-25G 329452-5G
SIAL329452-25GEA 16530 CZK
SIAL329452-25G SIAL329452-5G
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate
Vzorec: C₈H₁₄O₂Si
MDL Number: MFCD00074886
CAS číslo: 16205-84-8