Tisk…

1-(Trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

244481-5G 244481-25G
SIAL244481-5GEA 3920 CZK
SIAL244481-5G SIAL244481-25G
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₂Si
Bod varu: 99 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,759 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009271
CAS číslo: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR