Tisk…
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol, Trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, (2E,4E)-1-Hydroxyhexa-2,4-diene, Sorbic alcohol, trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
MQ100
183059-10G 183059-50G
SIAL183059-10GEA 2780 CZK
SIAL183059-10G SIAL183059-50G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98.14
MDL Number: MFCD00002925
CAS číslo: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4