Tisk…
1-Acetylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
157864-100G 157864-25G
SIAL157864-100GEA 3450 CZK
SIAL157864-100G SIAL157864-25G
1-Acetylimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Acetylimidazole
Vzorec: C₅H₆N₂O
MDL Number: MFCD00005287
CAS číslo: 2466-76-4
EINECS: 219-577-7