1-Acetylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
157864-100G
157864-25G
SIAL157864-100GEA
3450
CZK
SIAL157864-100G
SIAL157864-25G
1-Acetylimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Acetylimidazole
Vzorec:
C₅H₆N₂O |
MDL Number:
MFCD00005287 CAS číslo: 2466-76-4 EINECS: 219-577-7 |