Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
143995-25G
143995-5G
SIAL143995-25GEA
3150
CZK
SIAL143995-25G
SIAL143995-5G
Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Propargyl chloride
Vzorec:
C₃H₃Cl MW: 74.51 Bod varu: 58 Bod tání: –77 °C Hustota: 1.0454 g/cm³ (5 °C) |
MDL Number:
MFCD00000980 CAS číslo: 624-65-7 EINECS: 210-856-9 UN: 3286 ADR: 3 I |