1,5-Hexadien-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Hexa-1,5-dien-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
118559-10G
118559-25G
SIAL118559-10GEA
9320
CZK
SIAL118559-10G
SIAL118559-25G
1,5-Hexadien-3-ol, Sigma-Aldrich®
1,5-Hexadien-3-ol
Vzorec:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008662 CAS číslo: 924-41-4 EINECS: 213-102-7 UN: 1987 ADR: 3,III |