Tisk…
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
L17655.03 L17655.06
L17655.03EA 1800 CZK
L17655.03 L17655.06
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-35-7 Molecular Formula: C6H4BF4K Formula Weight: 202.00 Melting Point: 290-292° Beilstein Reference: 7783544
Vzorec: C₆H₄BF₄K
MW: 202 g/mol
Bod tání: 290…292 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318170
CAS číslo: 192863-35-7