Tisk…
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L16590.06 L16590.14
L16590.06EA 1910 CZK
L16590.06 L16590.14
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol tech. 90%, technická kvalita
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Purity: 90% CAS No.: 423-65-4 Molecular Formula: CF3(CF2)10CH2OH Formula Weight: 600.12 Melting Point: ca 110° Boiling Point: 224°/740mm MDL No.: MFCD00153235
Vzorec: C₁₂H₃F₂₃O
Bod varu: 224 °C (740 mmHg)
Bod tání: ∼ 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153235
CAS číslo: 423-65-4