Tisk…
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L16580.06 L16580.14
L16580.06EA 2160 CZK
L16580.06 L16580.14
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Purity: 98% CAS No.: 307-37-9 Molecular Formula: C10H3F19O Formula Weight: 500.10 Melting Point: 83-90° Boiling Point: 95°/20mm MDL No.: MFCD00153234
Vzorec: C₁₀H₃F₁₉O
Bod varu: 95 °C (20 mmHg)
Bod tání: 83…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153234
CAS číslo: 307-37-9