2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
L16560.06
L16560.14
L16560.06EA
1910
CZK
L16560.06
L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 355-74-8
Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH
Formula Weight: 262.10
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 100°/3mm
MDL No.: MFCD00069087
Vzorec:
C₆H₆F₈O₂ Bod varu: 100 °C (3 mmHg) Bod tání: 67…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00069087 CAS číslo: 355-74-8 |