1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 80%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
L01554.06
L01554.14
L01554.06EA
1730
CZK
L01554.06
L01554.14
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 80%, technická kvalita
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Purity: 80%
CAS No.: 433-27-2
Molecular Formula: C4H7F3O2
Formula Weight: 144.09
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.3430
Odour: Odourless
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 906797
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00000441
Vzorec:
C₄H₇F₃O₂ MW: 144,09 g/mol Bod varu: 104…106 °C Hustota: 1,230 Bod vzplanutí: 39 °C (102 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000441 CAS číslo: 433-27-2 EINECS: 207-087-6 UN: 1989 ADR: 3,III |