Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic acid ethyl ester, 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
H53517.06
H53517.14
H53517.06EA
2050
CZK
H53517.06
H53517.14
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate ≥98%
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate
Purity: 98%
CAS No.: 16205-84-8
Molecular Formula: C8H14O2Si
Formula Weight: 170.28
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.441
Boiling Point: 92-96°/28mm
Beilstein Reference: 1767850
MDL No.: MFCD00074886
Vzorec:
C₈H₁₄O₂Si MW: 170.28 Bod varu: 92…96 °C (28 mmHg) Hustota: 0.897 Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074886 CAS číslo: 16205-84-8 |