3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
13630
CZK
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Vzorec:
C₉H₇Cl Hustota: 1,095 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411085 CAS číslo: 3355-31-5 |