3-Phenyl-1-propyne ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Propynylbenzene
H53500.06
H53500.14
H53500.06EA
4810
CZK
H53500.06
H53500.14
3-Phenyl-1-propyne ≥97% stabilizovaný
3-Phenyl-1-propyne
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Vzorec:
C₉H₈ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 75 °C (20 mmHg) Hustota: 0,934 Bod vzplanutí: 52 °C (126 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134431 CAS číslo: 10147-11-2 UN: 3295 ADR: 3,III |