Propargyl amine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 2450-71-7
Molecular Formula: C3H5N
Formula Weight: 55.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.449
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 773681
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008198
Vzorec:
C₃H₅N Bod varu: 83 °C Hustota: 0,86 Bod vzplanutí: 6 °C (43 °F) |
MDL Number:
MFCD00008198 CAS číslo: 2450-71-7 EINECS: 219-513-8 UN: 3286 ADR: 3,II |