cis-3-Hexene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53485.06
H53485.14
H53485.06EA
3070
CZK
H53485.06
H53485.14
cis-3-Hexene ≥97%
cis-3-Hexene
Purity: 97%
CAS No.: 7642-09-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.395
Boiling Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1718858
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00085300
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 66…68 °C Hustota: 0,681 Bod vzplanutí: –25 °C (–13 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085300 CAS číslo: 7642-09-3 ADR: 3,II |