1,13-Tetradecadiene ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tetradeca-1,13-diene
H53479.03
H53479.06
H53479.14
H53479.03EA
2100
CZK
H53479.03
H53479.06
H53479.14
1,13-Tetradecadiene ≥90%
1,13-Tetradecadiene
Purity: 90+%
CAS No.: 21964-49-8
Molecular Formula: C14H26
Formula Weight: 194.36
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.443
Boiling Point: 131°/17mm
Beilstein Reference: 1741459
MDL No.: MFCD00014941
Vzorec:
C₁₄H₂₆ Bod varu: 131 °C (17 mmHg) Hustota: 0,849 Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014941 CAS číslo: 21964-49-8 EINECS: 244-687-7 |