3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
H53380.03
H53380.06
H53380.14
H53380.03EA
2150
CZK
H53380.03
H53380.06
H53380.14
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ≥97%
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5683-31-8
Molecular Formula: C6H10O2Si
Formula Weight: 142.23
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-49°
Boiling Point: 105-110°/10mm
Beilstein Reference: 1755674
MDL No.: MFCD00190216
Vzorec:
C₆H₁₀O₂Si MW: 142.23 Bod varu: 105…110 °C (10 mmHg) Bod tání: 47…49 °C Bod vzplanutí: 96 °C (205 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190216 CAS číslo: 5683-31-8 |