Tisk…
n-Oktan 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325950025 325950010 325950250
ACRO325950025EA 11950 CZK
ACRO325950025 ACRO325950010 ACRO325950250
n-Oktan 97%, pure
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Bod varu: 125…127 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,708 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009556
CAS číslo: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %