Tisk…
tert-Butyl propiolate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51048.03 H51048.06
H51048.03EA 3950 CZK
H51048.03 H51048.06
tert-Butyl propiolate ≥98%
tert-Butyl propiolate
Purity: 98% CAS No.: 13831-03-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 52-53°/27mm Beilstein Reference: 1747175 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00060100
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod varu: 52…53 °C (27 mmHg)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 0,919
Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060100
CAS číslo: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3,III