Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
H28758.06
H28758.03
H28758.06EA
7690
CZK
H28758.06
H28758.03
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Purity: 96%
CAS No.: 912350-00-6
Molecular Formula: C6H4BF3IK
Formula Weight: 309.90
Melting Point: 297-299°
MDL No.: MFCD09800738
Vzorec:
C₆H₄BF₃IK MW: 309.91 Bod tání: 297…299 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800738 CAS číslo: 912350-00-6 |