Tisk…
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27384.06 H27384.03
H27384.06EA 6320 CZK
H27384.06 H27384.03
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-36-8 Molecular Formula: C7H7BF3KO Formula Weight: 214.04 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04112717
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112717
CAS číslo: 192863-36-8