Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26206.03 H26206.09
H26206.03EA 982 CZK
H26206.03 H26206.09
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 875664-27-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Refractive Index: 1.503
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973756
CAS číslo: 875664-27-0
EINECS: None
UN: 2810
ADR: 6.1,III