Tisk…
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
B25722.06 B25722.14
B25722.06EA 2850 CZK
B25722.06 B25722.14
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 2491-36-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 45-47° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD01727570
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01727570
CAS číslo: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8 II