Tisk…
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethanone
B24469.06 B24469.14
B24469.06EA 2110 CZK
B24469.06 B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 18640-58-9 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050098
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016985
CAS číslo: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6