Tisk…
Cobalt(II) thiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23460.30 B23460.09 B23460.18
B23460.30EA 23610 CZK
B23460.30 B23460.09 B23460.18
Cobalt(II) thiocyanate ≥98%
Cobalt(II) thiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 3017-60-5 Molecular Formula: C2CoN2S2 Formula Weight: 175.10 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010937
Vzorec: C₂CoN₂S₂
Hustota: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010937
CAS číslo: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8
ADR: 9,III