1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20156.18
B20156.09
B20156.30
B20156.18EA
6660
CZK
B20156.18
B20156.09
B20156.30
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Purity: 97%
CAS No.: 647-42-7
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH
Formula Weight: 364.11
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.3140
Boiling Point: 90°/20mm
Beilstein Reference: 1992757
MDL No.: MFCD00042143
Vzorec:
C₈H₅F₁₃O Bod varu: 90 °C (20 mmHg) Hustota: 1,68 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042143 CAS číslo: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |