Tisk…
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
A18369.06 A18369.14 A18369.22
A18369.06EA 2020 CZK
A18369.06 A18369.14 A18369.22
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 90%, technická kvalita
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Purity: 90% CAS No.: 431-46-9 Molecular Formula: C3H5F3O2 Formula Weight: 130.07 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.3330 Boiling Point: 96° Beilstein Reference: 1737758 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00013572
Vzorec: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,07 g/mol
Bod varu: 96 °C
Hustota: 1,360
Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013572
CAS číslo: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
UN: 3271
ADR: 3,III