4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, (4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)benzol, 4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione, Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
A17110.14
A17110.22
A17110.14EA
2280
CZK
A17110.14
A17110.22
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione ≥98%
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 326-06-7
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1875083
MDL No.: MFCD00000425
Vzorec:
C₁₀H₇F₃O₂ MW: 216,16 g/mol Bod varu: 224 °C Bod tání: 37…40 °C Hustota: 1,113 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000425 CAS číslo: 326-06-7 EINECS: 206-307-8 |