Tisk…
Propagyl bromide ≥80% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
A16580.ADEA 1670 CZK
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
Propagyl bromide ≥80% stabilizovaný
Propagyl bromide
CAS No.: 106-96-7 Molecular Formula: HC≡CCH2Br Formula Weight: 118.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: -61° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 605309 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000241
Vzorec: C₃H₃Br
Bod varu: 88…90 °C
Bod tání: –61 °C
Hustota: 1,335
Bod vzplanutí: 3 °C (37 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000241
CAS číslo: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3,II