Tisk…
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14585.03 A14585.06
A14585.03EA 1660 CZK
A14585.03 A14585.06
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 90-24-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 80-83° Boiling Point: 185°/20mm Merck Reference: 14,10067 MDL No.: MFCD00017243
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod varu: 185 °C (20 mmHg)
Bod tání: 80…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017243
CAS číslo: 90-24-4
EINECS: 201-978-3
Merck Index: 14,10067