Tisk…
Phenyl propargyl ether 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392730050 392730250
ACRO392730050EA 1950 CZK
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenyl propargyl ether 97+%
Phenyl propargyl ether
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 89…90 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00048107
CAS číslo: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %