Tisk…
Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 758 CZK
ACRO382920010 ACRO382920050
Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Bod varu: 137…139 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,894 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009237
CAS číslo: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %