Tisk…
Propargyltrimethylsilane 80-90% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
366630010 366630050
ACRO366630010EA 6370 CZK
ACRO366630010 ACRO366630050
Propargyltrimethylsilane 80-90% stabilizovaný
Propargyltrimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₂Si
Bod varu: 91…93 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042922
CAS číslo: 13361-64-3
EINECS: 236-427-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 80 to 90 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone