Tisk…
2,4-Hexadiene mixture of isomers 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346670010 346670050
ACRO346670010EA 1430 CZK
ACRO346670010 ACRO346670050
2,4-Hexadiene mixture of isomers 90% tech.
2,4-Hexadiene
Vzorec: C₆H₁₀
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,72 g/cm³
Bod vzplanutí: –8 °C
MDL Number: MFCD00009297
CAS číslo: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %