trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
325570100
325570500
325572500
ACRO325570100EA
1700
CZK
ACRO325570100
ACRO325570500
ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilizovaný
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Vzorec:
C₆H₁₀O Bod varu: 80 °C (12 mmHg) Hustota: 0,87 g/cm³ Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002925 CAS číslo: 17102-64-6 EINECS: 241-173-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 0.1 % alpha-tocopherol |