Tisk…
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
277260050 277260250
ACRO277260050EA 1520 CZK
ACRO277260050 ACRO277260250
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol 98%
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol
Vzorec: C₈H₃F₁₅O
Bod varu: 100…102 °C (100hPa)
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004675
CAS číslo: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %