Tisk…
Propano-3-lakton 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: β-Propiolakton
269040050 269040250 269041000 269045000
ACRO269040050EA 5890 CZK
ACRO269040050 ACRO269040250 ACRO269041000 ACRO269045000
Propano-3-lakton 98%, pure
Propano-3-lakton
Vzorec: C₃H₄O₂
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,146 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005169
CAS číslo: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
UN: 3382
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %