Tisk…
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223530010 223530050
ACRO223530010EA 1280 CZK
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne 98%
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₂Si
Bod varu: 99…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009271
CAS číslo: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %