Tisk…
1-Acetylimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole
169500250 169501000
ACRO169500250EA 1450 CZK
ACRO169500250 ACRO169501000
1-Acetylimidazole 98%
1-Acetylimidazole
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110.12
Bod tání: 93…96 °C
MDL Number: MFCD00005287
CAS číslo: 2466-76-4
EINECS: 219-577-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to tan Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure