1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
139710050
139710250
ACRO139710050EA
2130
CZK
ACRO139710050
ACRO139710250
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol 90%
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Vzorec:
C₄H₇F₃O₂ MW: 144.09 Bod varu: 104…105 °C (745 mmHg) Bod vzplanutí: 39 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000441 CAS číslo: 433-27-2 EINECS: 207-087-6 UN: 1989 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |